Sistema di filtrazione a flusso tangenziale Minimate™
Sistema di filtrazione a flusso tangenziale Minimate™ Semplificazione dei processi di concentrazione in scala da laboratorio, desalinizzazione e cambi di tamponi.
foto dalla brochure di ricerca, pagina 10
- Il design "plug&play" del sistema include la struttura, i tubi e i raccordi necessari per avviare ed eseguire rapidamente il processo TFF.
- Possibilità di eseguire i processi di concentrazione e filtrazione nello stesso sistema, riducendo al minimo l'intervento dell'operatore
- Design economico - facile da pulire e riutilizzare
Applicazioni
- Concentrazione e desalinazione di proteine, peptidi, acidi nucleici (DNA, RNA, oligonucleotidi)
- Recupero di anticorpi o proteine ricombinanti da terreni di coltura cellulare chiarificati
- Separazione (frazionamento) grande da biomolecole piccole
- Concentrazione di virus o vettori di terapia genica
- Preparazione dei campioni prima della cromatografia su colonna