Dispositivi per filtrazione sottovuoto VacuCap®
Gli innovativi filtri per dispositivi di filtrazione sottovuoto VacuCap® consentono di riempire più flaconi con un solo dispositivo
- Possibilità di trattare volumi da 100 mL a 5L
- Spazio di stoccaggio e scarti ridotti
- Ecologici con plastica di scarto minima
- Prelievo direttamente dal serbatoio di miscelazione
- Eliminazione dei rischi di contaminazione nelle fasi di trasferimento grazie alla filtrazione diretta nel contenitore sterile.
- La membrana Supor priva di tensioattivi/con basso contenuto di estraibili fornisce portate elevate
- Disponibile con prefiltro integrato per evitare ostruzioni e aumentare la resa di soluzioni con elevato contenuto di particolato
Applicazioni
- Filtrazione sottovuoto di terreni di coltura cellulare e tessuti, terreni microbiologici, soluzioni acquose, soluzioni proteiche e tamponi
- Prefiltrazione o chiarificazione di soluzioni acquose
- Versione PF utile per la filtrazione di soluzioni di difficile gestione.
ISTRUZIONI
![]() |
1. Collegare il tubo di alimentazione alla porta contrassegnata con "INLET" sul dispositivo VacuCap. Posizionare l'altra estremità del tubo nel fluido non filtrato da prelevare. |
![]() |
2. Collegare il tubo per vuoto alla porta contrassegnata con "VACUUM" sul dispositivo VacuCap. Fare riferimento al foglio illustrativo per le precauzioni di sicurezza. |
![]() |
3. Tenendo saldamente il dispositivo VacuCap nel contenitore filtrato, avviare il vuoto. Il dispositivo VacuCap si inserirà ermeticamente sulla parte superiore del contenitore e il liquido verrà prelevato. |
![]() |
4. Al termine della filtrazione, spegnere la pompa per vuoto per consentire la dissipazione del vuoto all'interno del contenitore ricevente. Fare riferimento al foglio illustrativo per le istruzioni complete. |
Trattamento di più unità e riduzione dello spazio necessario per lo stoccaggio dei rifiuti plastici e dei costi di smaltimento rispetto ai tradizionali sistemi di filtrazione sottovuoto