Preparazione dei campioni per Life Science
Dispositivi per centrifugazione
Rapido trattamento dei campioni garantito con recuperi tipici superiori al 90%
Nanosep®
Concentrazione e desalinizzazione semplice e affidabile di campioni da 50 a 500 µL
Microsep™ Advance
Recupero rapido e sicuro di volumi <100 µL di concentrato con volumi di partenza fino a 5 mL
Macrosep® Advance
Concentrazione rapida fino a 20 mL di campione biologico senza perdite di campione significative.
Applicazione
  • Per l'uso di proteine e acidi nucleici
  • Concentrazione
  • Cambio tampone
  • Desalinizzazione
  • Frazionamento
Piastre filtranti Acroprep Advance
Per la preparazione e il rilevamento di campioni a resa elevata
  • Offre tempi di filtrazione costanti nonché un recupero efficiente di campione e sfere
  • Disponibili in differenti configurazioni di membrane, colori della piastra, volumi dei pozzetti e lunghezze dell'uscita di drenaggio 
  • Piastre in polipropilene chimicamente resistente e biologicamente inerte
  • L'etichetta con codice a barre seriale ne consente l'utilizzo in sistemi di tracciamento automatizzati
Applicazioni
  • Concentrazione, purificazione e desalinizzazione di proteine e peptidi
  • Applicazioni con perle/resine
  • Frazionamento macroscopico e chiarificazione dei lisati
  • Purificazione di pDNA, Gdna e RNA locale
  • Filtrazione generale
Consulta il catalogo