Applicazioni per l’analisi delle acque
L'acqua pulita è un fattore essenziale per la vita quotidiana, dal bacino idrografico fino al trattamento delle acque reflue. L’analisi durante l’intero ciclo è cruciale.
1) Bacini idrografici - analisi dell’acqua di superficie e sotterranee
Quando si analizza l'acqua direttamente in loco, è necessario uno strumento robusto, impermeabile all'acqua e alla polvere per garantire analisi accurate, come per esempio il colorimetro di movimento Spectroquant® . Per risultati semi-quantitativi facili e veloci, è disponibile una gamma di strisce reattive e visive.
2) Trattamento dell’acqua - controllo del processo
I processi di trattamento dell’acqua devono essere costantemente monitorati mediante diverse tecniche che mirano alla conformità e a migliorare la qualità, come per es. il pH, la torbidità o le analisi delle sostanze organiche e inorganiche, utilizzando degli spettrofotometri insieme a oltre 180 kit analitici.
3) Analisi analitiche e microbiologiche
L'acqua deve essere analizzata per stabilire la presenza o meno di microbi, di metalli, di sostanze organiche e inorganiche potenzialmente pericolose. Merck offre una gamma di soluzioni per il rilevamento microbiologico, l’analisi di tracce di metallo, i metodi USEPA per spettrofotometri e l’analisi di composti volatili e semi-volatili.
4 e 5) Generazione e trattamento delle acque reflue
Le analisi delle acque reflue devono essere eseguite prima e durante il trattamento, al fine di assicurare che siano stati applicati i metodi corretti e che la pulizia soddisfa le pertinenti direttive di regolamentazione. È disponibile una gamma di soluzioni per la preparazione dei campioni, incluso SPE e SPME, e per alcune analisi come TOC, azoto totale, ecc., ed è necessario eseguire una digestione mediante un termoreattore o un kit di rottura. Altri parametri importanti che ci aiutano a salvaguardare le nostre riserve d’acqua sono: analisi dei tensioattivi e prove di disinfezione, per es. cloro, cloruro, acido peracetico, ecc. È disponibile una panoramica completa nella guida sulle acque reflue riportata qui di seguito.