Provette per campioni VWR® OmniTop Sample Tubes®
Una soluzione innovativa per bioprocesso da VWR
La produzione biofarmaceutica richiede campionamenti frequenti durante i processi, al fine di confermare l'integrità e la conformità del prodotto. A tale scopo deve essere prelevato un campione accurato che rappresenti appieno il prodotto in fabbricazione. Ma in che modo i nostri clienti possono farlo in modo rapido, vantaggioso dal punto di vista dei costi e senza rischiare di introdurre contaminazioni?
- Le provette per campioni OmniTop Sample Tubes® sono un dispositivo comodo che consente campionamento e trasferimento in volumi ridotti all'interno di un sistema chiuso
- Per l'uso sul banco, in impianti pilota e bioreattori per la produzione
- Presterilizzate, monouso
- Disponibili in confezione singola o multipla
- Per una breve dimostrazione, guardare il video sottostante