Ampia gamma di confezioni per la sterilizzazione di grado farmaceutico (coperture, buste, sacchetti, ecc.), realizzati in Tyvek di Keystone
Standardizza la preparazione delle tue apparecchiature per la sterilizzazione e risparmia tempo e denaro.
Un’ampia gamma di mascherine, sacchetti, buste e coperture per clean room, consumabili per la sterilizzazione in autoclave e il confezionamento di parti di macchine, per proteggere dalla contaminazione le apparecchiature pulite nella produzione farmaceutica e biofarmaceutica.
Soddisfano i requisiti rivisti dell'Allegato 1 delle buone pratiche di produzione (GMP) dell’UE. Il paragrafo 8.56 stabilisce che le parti devono essere asciutte dopo la sterilizzazione a vapore, ma il metodo di chiusura del sacchetto a collo d’oca, spesso utilizzato, può trattenere l’umidità. Conformati alle buste Keystone Tyvek per la sterilizzazione a vapore delle parti di ricambio farmaceutiche.