Scopri Testo 440: lo strumento multifunzione di misurazione della velocità dell'aria e della qualità dell'aria in ambienti chiusi (IAQ)
Soddisfa gli standard più elevati in materia di controllo della velocità e della qualità dell'aria in ambienti chiusi (IAQ)
°C – °F – CO2 – CO - %rF –%rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Immagina di fare un investimento una tantum per uno strumento di misurazione della velocità e della qualità dell'aria IAQ che permetta di estenderne l'impiego in modo semplice e intuitivo, per adattarlo a tutte le applicazioni principali.
Un solo strumento, per soddisfare pienamente gli elevati requisiti di garanzia di qualità e delle normative sulla sicurezza.
- Un solo strumento per tutte le esigenze di misurazione della velocità e qualità dell'aria in ambienti chiusi (IAQ)
- Sonda wireless intuitiva, cambio facile e rapido delle teste multiple della sonda digitale
- Maggiore disponibilità del prodotto poiché le sonde digitali possono essere calibrate senza lo strumento
- Misurazione precisa del flusso dell'aria in cappe chimiche da laboratorio in conformità a DIN EN 14175-3/-4
- Misurazioni estremamente precise, soprattutto per applicazioni in cleanroom
testo 440
Kit da laboratorio
Misuratore testo 440 per velocità dell'aria e IAQ con memoria interna e funzione di esportazione dati. Fornito con sonda rivestita PT100 cablata per terreni aggressivi e custodia base per testo 440 e una sonda.
Kit per CO2 con BT
Misuratore testo 440 per velocità dell'aria e IAQ / Sonda per CO2 con Bluetooth, compl. di sensore di temperatura e umidità / Custodia di base per testo 440 e 1 sonda
Kit per umidità con BT
Misuratore testo 440 per velocità dell'aria e IAQ / Sonda per umidità e temperatura con Bluetooth / Custodia di base per testo 440 e 1 sonda
Kit Lux
Misuratore testo 440 per velocità dell'aria e IAQ / Sonda per CO2 con Bluetooth, compl. di sensore di temperatura e umidità / Custodia di base per testo 440 e 1 sonda
Kit con sonda a filo caldo
Misuratore testo 440 per velocità dell'aria e IAQ / Sonda per CO2 con Bluetooth, compl. di sensore di temperatura e umidità / Custodia di base per testo 440 e 1 sonda
Kit sonda a elica da 16 mm
Misuratore testo 440 per velocità dell'aria e IAQ / Sonda per CO2 con Bluetooth, compl. di sensore di temperatura e umidità / Custodia di base per testo 440 e 1 sonda
Kit sonda a elica da 100 mm, con BT
Misuratore testo 440 per velocità dell'aria e IAQ / Sonda per CO2 con Bluetooth, compl. di sensore di temperatura e umidità / Custodia di base per testo 440 e 1 sonda