Filtri per siringhe certificati MS Acrodisc®
I filtri per siringa Acrodisc MS riducono il rischio degli effetti matrice causati dalle sostanze estraibili; i filtri, inoltre, sono a basso assorbimento proteico e offrono una determinazione più accurata delle proteine e minori perdite degli analiti.
![]() |
Cos'è Acrodisc MS? Acrodisc MS è il primo filtro per siringhe certificato LCMS. Offre livelli di estraibili estremamente bassi con portate ed efficienza di ritenzione ottimali per proteggere colonne e strumenti. Quali sono i vantaggi di questo prodotto? Il primo filtro certificato LCMS con livelli di estraibili estremamente bassi. I filtri per siringhe Acrodisc MS sono confezionati in contenitori cilindrici separati per proteggerli da sorgenti esterne di estraibili; se si sta utilizzando un contenitore, gli altri rimangono sigillati. La membrana in WWPTFE (politetrafluoroetilene bagnabile in acqua) può essere utilizzata con solventi organici e acquosi; se abbinata all'alloggiamento in polietilene, offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici. I filtri per siringhe Acrodisc MS garantiscono un assorbimento delle proteine minimo.
|