I filtri per siringhe non sono tutti uguali
Il trattamento speciale Pall Laboratory per i campioni
Il nuovo wwPTFE universale di Pall Laboratory (politetrafluoroetilene bagnabile con acqua) si separa dalla massa. Questa innovativa membrana offre l'affidabilità e la sicurezza necessarie a garantire analisi senza complicazioni. Portate elevate e produttività aumentata con tutti i tipi di campioni: da solventi organici acquosi a solventi organici aggressivi, riducendo al minimo il lavoro di validazione e semplificando i complessi flussi di lavoro di laboratorio.
Il nuovo filtro per siringa Acrodisc One™ con membrana wwPTFE è un filtro per siringhe premium (PSF) che supera le aspettative e prolunga la durata della colonna per HPLC fino a 52 volte! Un filtro per siringa che ti farà risparmiare tempo e denaro con un pre-filtro multistrato per una produttività maggiore fino al 30% e portate più elevate.
- Acrodisc One prolunga fino a 52 volte la durata della colonna per HPLC
- L'esclusivo design PSF di Pall offre una maggiore area di filtrazione efficace rispetto ai tradizionali filtri per siringhe da 25 mm, per una produttività maggiore fino al 30% e portate più elevate fino a 150 ml.
- Disponibile con pre-filtro multistrato asimmetrico GxF per una maggiore capacità di ritenzione delle particelle in campioni difficili da filtrare
- Il filtro per siringa Acrodisc® da 13 mm, con configurazione mini spike, offre un volume morto ridotto e filtrazione semplice in vials per autocampionatori
- Livelli bassi certificati di estraibili ad assorbimento UV per analisi accurata per HPLC/UHPLC
- Sia per soluzioni a base di solventi organici acquosi e solventi organici aggressivi
Per prestazioni maggiori: il modello Acrodisc One PSF
Scarica la guida tecnica per ulteriori dettagli su come scegliere il filtro per siringa giusto, prolungare la durata della colonna o per consultare le sostanze estraibili e il legame dei farmaci. |
Ordina qui un campione gratuito e provalo subito: |
||
Scopri la gamma di prodotti wwPTFE per le preparazioni di campioni e solventi per HPLC/UHPLC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Dispositivi per centrifugazione | Piastre filtranti | Membrane a disco | Filtrazione in fase mobile |