Analisi rapide di acqua, ambiente e alimenti e bevande Merck
![]() |
Merck ha oltre 100 anni di esperienza nel campo delle analisi. Tutti i kit analitici, le strisce reattive e i sistemi fotometrici sono progettati per precisione ottimale, velocità e facilità d'uso nelle analisi per il settore alimentare e bevande. La gamma di soluzioni analitiche Supelco® di Merck è sviluppata da chimici analitici per i chimici analitici per garantire risultati accurati, precisi e riproducibili. Ogni prodotto è sottoposto a un meticoloso controllo di qualità per mantenere l'integrità dei tuoi protocolli di analisi e, grazie ai nostri scienziati dedicati, l'esperienza di cui hai bisogno è sempre a portata di mano. |
I kit analitici visivi e strumentali offrono numerose opzioni per determinare le concentrazioni dei singoli parametri.
Trova il test più adatto alla tua applicazione:
- seleziona il parametro di test preferito
- trova l'intervallo di misura desiderato, quindi scegli i prodotti più appropriati per il flusso di lavoro o il tipo di campione.
- utilizza i numeri di catalogo per acquistare direttamente i prodotti
Selezione dei prodotti
Spectroquant® Prove plus Merck: un grande vantaggio per le analisi di routine
In qualità di partner di fiducia nella chimica analitica, lavoriamo sempre alla prossima innovazione per migliorare il tuo lavoro analitico. La nostra ultima generazione di spettrofotometri per le tue analisi fa proprio questo. La gamma Spectroquant® Prove plus è ricca di funzioni che rendono l'accuratezza e la precisione più semplici che mai.
Gli aspetti positivi di Prove plus per l'analisi di acqua, ambiente, alimenti e bevande sono i seguenti:
- funzionalità più fluida con un display immediatamente reattivo e un’elaborazione più rapida
- maggiore capacità di memorizzare un numero maggiore di risultati di misurazione (fino a 7000)
- estensione della garanzia a due anni
Prove 100 plus:misurazioni VIS di routine nell'analisi delle acque reflue e nelle analisi ambientali.
Prove 300 plus:analisi UV/VIS sensibili di acqua potabile, alimenti e bevande.
Prove 600 plus:misurazioni UV/VIS complesse nell'analisi delle acque di processo.
Informazioni aggiuntive
Analytical Quality Assurance (garanzia di qualità analitica) dalla A alla Z
L’Analytical Quality Assurance (AQA) è la pratica di assicurare che i tuoi risultati siano affidabili e conformi alle linee guida di buona pratica di laboratorio (GLP).
Spectroquant® AQA Concept - 3 passi per una qualità eccellente
- Controllo fotometro: (OQ) per lavorare con standard di colore certificati, o standard UV/VisCertipur®
- Controllo sistema: (PQ) misura del recupero utilizzando la soluzione standard CombiCheck, soluzioni standard di materiali di riferimento certificati (CRM) o soluzioni standardCertipur®
- Controllo matrice:(PQ) addizione una tantum con la soluzione CombiCheck R-2, o diluizione/addizione multipla con soluzioni standard di materiale di riferimento certificato (CRM) o soluzioni autopreparate
Informazioni aggiuntive
Fotometri Spectroquant® Move e NOVA di Merck
- Spectroquant® Move 100 ideato per eseguire in loco le analisi dell'acqua in modo rapido e affidabile.
- Spectroquant® NOVA 60 per misurazioni di alta qualità (AQA) in totale semplicità.
Informazioni aggiuntive
Merck RQflex® 20 - Riflettometria accurata
Il nuovo lettore RQflex® 20 per strisce reattive quantitative supporta il tuo processo monitorando i parametri chimici sul posto. Grazie al menu di navigazione intuitivo e alla preselezione dei campioni, consente di prendere decisioni rapide e tracciabili nel corso del processo di produzione.
Informazioni aggiuntive
Test visivi MQuant Merck
- Test liquidi MQuant® : sistemi di test chimici per l'analisi rapida, precisa e portatile dell'acqua per intervalli di concentrazione di parametri da alti a bassi utilizzando la lettura diretta di carte a colori, dischi o recipienti
- Strisce reattive MQuant® : per una determinazione semi-quantitativa affidabile di ioni e altri composti con lettura visiva o digitale
- Strisce reattive per pH e cartine MQuant® : misurazione rapida del pH con accurate scale di colore per risultati chiari e affidabili adatti a tutti i terreni, compresi i liquidi con elevata torbidità
StripScan MQuant®
Semplifica e rendi più accurati i tuoi test rapidi per il controllo durante il processo nella produzione di alimenti e bevande, per il controllo della disinfezione e per i test ambientali. Le strisce reattive MQuant® e l’app StripScan MQuant® offrono tutta l'affidabilità e la coerenza che ci si aspetta da un test rapido di qualità superiore, con l'aggiunta di opzioni di gestione digitale dei dati.
![]() |
![]() |
Informazioni aggiuntive
Preparazione dei campioni pronti per l'uso di Merck
Preparazione semplice ed efficace con crack set e termoreattori
- Crack Set Spectroquant®: offriamo una scelta di tre crack set per determinare il contenuto totale di diversi parametri. Ogni set contiene tutti i reagenti necessari per la digestione con il termoreattore.
- Termoreattori Spectroquant®: offrono 8 programmi di digestione pre-installati per l'uso di routine. Una descrizione delle procedure di digestione è fornita nei fogli di istruzioni inclusi nei kit analitici.