Liofilizzazione
Simile alla concentrazione a vuoto, il processo di liofilizzazione va oltre abbassando la temperatura del campione fino al punto in cui la soluzione si congela e i solventi vengono rimossi per sublimazione. Pensata per soddisfare tutte le esigenze di liofilizzazione dei laboratori di ricerca.
Sistemi di liofilizzazione, FreeZone®
Collettori che raggiungono i −50°C sono disponibili con capacità da 1 a 18 litri. Sistemi a cascata con collettore di capacità 2, 5, 4, 5, 6 e 12 litri che raggiungono i −84°C.