Analisi Kjeldahl
Il metodo Kjeldahl viene applicato su numerose sostanze alimentari per determinare il contenuto di azoto. Tale metodo si divide in tre fasi principali: digestione, distillazione e titolazione.
1. Digestione: un campione omogeneo miscelato con acido solforico concentrato viene portato a ebollizione, trasformandosi così in una soluzione di solfato di ammonio.
2. Distillazione: al prodotto ottenuto con la digestione viene aggiunto un eccesso di alcali per convertire il sale di ammonio in ammoniaca.
3. Titolazione: la quantità di azoto in un campione viene calcolata dalla quantità di ammoniaca presente nella soluzione ricevente. L'ammoniaca viene catturata con un eccesso accuratamente misurato di soluzione acida standardizzata (retrotitolazione) o di soluzione di acido borico (titolazione diretta)
Selezione prodotti
Digestione
VWR offre diversi sistemi di distillazione secondo il budget a disposizione, compresi sistemi ad automazione completa con titolazione inclusa...
Distillation
VWR offers different distillation systems for different budgets, ...
Titolazione
Burette da semplici a completamente automatizzate, sistemi di titolazione programmabili Schott e Mettler...
Reagenti Kjeldahl
L'obiettivo prefissato consisteva nello sviluppo di catalizzatori per tempi di reazione più brevi...
Carta da filtro e navicelle per pesata
Carta da filtro esente da azoto e navicelle per pesata dedicate per la determinazione dell'azoto...