Titolazione Karl Fischer
Assortimento di titolatori compatti volumetrici o coulometrici Karl Fisher e relativi reagenti per la determinazione dell'acqua.
- I titolatori volumetrici Karl Fischer per volumi di acqua da medi a elevati (gamma in mg) combinano una rapida e precisa determinazione del contenuto di acqua con un funzionamento semplice
- I titolatori coulometrici Karl Fischer per volumi di acqua ridotti (gamma in µg) combinano una rapida e precisa determinazione del contenuto di acqua con un funzionamento semplice
- Reagenti Karl Fischer
Selezione prodotti
Titolatori coulometrici Karl Fischer
I titolatori coulometrici Karl Fischer per uso quotidiano combinano una rapida e precisa determinazione del contenuto di acqua con un funzionamento estremamente semplice...
Reagenti Karl Fischer
Applicazioni Karl Fischer per determinazione dell'acqua...