Filtrazione delle fasi mobili Solvac
La filtrazione delle fasi mobili Solvac è un ausilio fondamentale per garantire la qualità e la riproducibilità dei risultati grazie alla rimozione di particolati e gas e la stabilizzazione della linea di base. Il dispositivo di facile utilizzo consente di risparmiare tempo e denaro e di aumentare la sicurezza rispetto alla vetreria di filtrazione tradizionale.
Visualizza prodotto
Richiedi demo
Applicazioni
  • Rimozione di particolati contaminanti dalla fase mobile o altre soluzioni
  • Degassamento di solventi e soluzioni a fase mobile
  • Eliminazione di versamenti e attese per il filtraggio
Vantaggi
  • Design versatile che si adatta alla maggior parte di flaconi, matracci e contenitori per HPLC; elimina le operazioni aggiuntive di lavaggio dei matracci e di trasferimento del solvente di fase mobile dal matraccio al serbatoio
  • Prelievo direttamente dai flaconi di solventi per HPLC. Probabilità ridotta di fuoriuscite di solventi aggressivi rispetto agli imbuti in vetro o alle coppette monouso.
Passo 1 Passo 2 Passo 3
Modalità di utilizzo:
  1. Collocare la base sul recipiente ricevente con la guarnizione poggiata sul bordo. Collegare la tubazione per vuoto dalla fonte del vuoto all'adattatore sulla relativa porta situato sul lato dell'alloggiamento. Posizionare la membrana sul supporto del filtro pulito e asciutto. 
  2. Collegare il tubo di alimentazione all'ingresso conico sull'alloggiamento superiore. Posizionare l'alloggiamento superiore sulla base dell'alloggiamento per sigillare la membrana. Collocare il tubo di alimentazione nel solvente da filtrare. 
  3. Applicare il vuoto trattenendo saldamente l'alloggiamento del filtro SolVac fino al completo prelievo. Quando si ottiene il vuoto necessario e il sistema è "carico", aprire la pinza per cominciare la filtrazione. Proseguire l'operazione fino al prelievo completo del solvente o fino a quando il recipiente ricevente non è pieno. 
Vedere Ricerca brochure
 Scheda tecnica