Componenti monouso di Masterflex
Componenti monouso di Masterflex
Scegli componenti affidabili e conformi a rigorosi protocolli di sterilizzazione
Con i monouso di Masteflex non devi più convalidare la pulizia e la sterilizzazione degli assemblaggi dei tuoi bioprocessi. L’acquisto di un sistema preassemblato, sterilizzato e convalidato sposta l’onere della convalida sul fornitore. Per questo motivo è importante assicurarsi che il fornitore utilizzi solo i prodotti di marca più affidabili e che aderisca a protocolli rigorosi e consolidati nel processo di sterilizzazione.
Gli assemblaggi monouso di Masterflex sono prodotti in una clean room di Classe 10000. Lo stabilimento di assemblaggio è certificato ISO 13485 ed è conforme alle cGMP. Offriamo la sterilizzazione a irradiazione gamma con un SAL (Sterility Assurance Level) di 10-6, una probabilità di sopravvivenza microbica pari a un milionesimo e una tracciabilità completa dei lotti che identifica il sito di produzione, la data di fabbricazione e l’origine dei componenti. Inoltre, forniamo e manteniamo tutta la documentazione richiesta, compresi i documenti di convalida completi e i certificati di conformità e di sterilità.
Costruiamo assemblaggi personalizzati con prodotti affidabili
Raccordi
Raccordo sanitario con guarnizione fusa
Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza per garantire la sterilità, prevenendo la contaminazione senza che l’utente entri in contatto con la guarnizione. Non sono necessari adesivi o clip per mantenere la guarnizione in posizione.
Raccordi a sgancio rapido
I raccordi a sgancio rapido consentono di effettuare e interrompere le connessioni dei tubi senza separare il tubo dal raccordo. Raccordi disponibili: spinati, per tubi, a compressione e a pressione.
Raccordi Luer
I raccordi Luer sono progettati per funzionare con microtubi e siringhe di tipo Luer. Le estremità di collegamento di dimensioni standard rendono intercambiabili i raccordi Luer, i rubinetti e i collettori.
Raccordi spinati
I raccordi spinati si inseriscono nei tubi flessibili. L’elasticità del tubo lo trattiene sul raccordo per le installazioni a bassa pressione.
Tubi
Puri-Flex®
  • Tubo traslucido di qualità superiore che offre una minore spallazione e una maggiore durata della pompa rispetto al silicone
  • Termosaldabile e saldabile
  • Ideale per il lavoro con cellule sensibili
Silicone polimerizzato al platino
  • Superficie liscia; livelli di legame proteico più bassi
  • Meno potenziali sostanze lisciviabili
  • Ideale per uso farmaceutico e biotecnologico
PharMed BPT
  • Popolare opzione di tubo opaco per applicazioni di bioprocesso
  • Non tossico, non emolitico, termosaldabile e saldabile
  • Offre una lunga durata della pompa
PharmaPure®
  • Biocompatibilità simile a quella di PharMed BPT
  • Lunga durata in pressione continua fino a 40 psi (2,7 bar)
  • Spallazione molto bassa e basso contenuto di sostanze estraibili
Chem-Durance® Bio
  • Quando hai bisogno di resistenza chimica e biocompatibilità con una bassissima spallazione, non c’è scelta migliore.
  • Eccellente durata e resistenza alla pressione
Tubi tagliati su misura
  • Scelta tra un’ampia selezione di formulazioni
  • Risparmia tempo e denaro preziosi
Sensori
Sensori di flusso
  • Costruisci un sistema completo di sensori di flusso monouso personalizzabile per la tua applicazione
  • Ideale per applicazioni monouso e adatto a misurazioni a lungo termine
  • Il design non invasivo elimina il contatto con il fluido di lavoro
Sensori di pressione
  • Ideali per applicazioni come la filtrazione a flusso tangenziale, la filtrazione a flusso incrociato, la filtrazione di profondità, il monitoraggio di bioreattori e la cromatografia
  • Sensori progettati per sistemi monouso, ma riutilizzabili
Sensori di temperatura
  • Eliminano la contaminazione incrociata e i protocolli di pulizia estensivi
  • Può essere sterilizzato mediante irradiazione gamma
  • Accuratezza migliore di ±0,2 °C
Accessori comuni
Morsetti a cricchetto
Il morsetto in plastica resistente è sterilizzabile in autoclave e non si arrugginisce, corrode o distorce. Il comando a cricchetto a dodici posizioni regola il flusso completo fino alla chiusura totale. Accetta tubi flessibili fino a 1/2” OD.
Morsetti SaniSure®
Un morsetto innovativo che offre una compressione a 360 gradi per le connessioni sanitarie. Conforme ai requisiti della Classe VI USP.
Chiusura per tubi per applicazioni pesanti
Il morsetto resistente soddisfa la pressione di esercizio di tubi di grandi dimensioni. La chiusura in polisolfone ad alta resistenza garantisce un’eccellente durata, può essere riutilizzata e resiste alla maggior parte delle sostanze chimiche.
Blocco a barra
Descrizione: raggiunge una compressione uniforme a 360 gradi per una connessione senza perdite ai raccordi spinati. Garantisce una resistenza alla trazione sette volte superiore a quella delle fascette, senza pieghe o deformazioni.
È ora di rendere il tuo processo più efficiente
  1. Cosa ti serve
    Scegli tra migliaia di componenti. Configuriamo, convalidiamo e confezioniamo su misura in base alle tue specifiche.
  2. Quando ne hai bisogno
    Smetti di pulire e riconvalidare il tuo sistema. Gestiamo le tue scorte e inviamo gli assemblaggi secondo i tuoi programmi.
  3. Chiamaci per un preventivo oggi stesso
    Gli esperti Masterflex di monouso forniscono un preventivo con uno schema completo, seguito da un campione vero e proprio per la tua approvazione.