Applicazioni per l’analisi dell’aria
Trova il metodo di monitoraggio dell’aria e i materiali giusti per il rilevamento e quantificazione dei diversi contaminanti e particolati per molte applicazioni industriali. Merck offre prodotti di campionamento dell’aria per metodi ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) ed europei. I prodotti per il monitoraggio dell’aria comprendono quelli per il campionamento dell'aria attivo, passivo e completo.
Il campionamento attivo viene eseguito aspirando l’aria attraverso un mezzo assorbente, come una provetta ORBO, provetta termica, filtro o gorgogliatore con l’ausilio di una pompa per l’aria.
Il campionamento passivo si ottiene quando l’aria contaminata penetra nel dispositivo diffondendosi sul mezzo assorbente dentro al dispositivo.
Il campionamento completo dell’aria si ottiene quando quest'ultima viene assorbita in una specie di recipiente. Oltre al tuo fabbisogno di mezzi, Merck offre una lista completa di standard di riferimento chimici.