Pompe peristaltiche Masterflex® e soluzioni per liquid handling
Carousel
Operare, collaborare e connettersi con facilità
Azionamenti MasterSense™ Masterflex® L/S® con interfaccia touch screen
I sistemi di pompe peristaltiche Masterflex® , offrono un’accuratezza e una ripetibilità superiori, garantendo prestazioni ottimali dalla fase di ricerca alla produzione in scala.
Le nostre pompe offrono la tecnologia biometrica più all’avanguardia, tra cui la connettività abilitata al cloud MasterflexLive® , facilità di controllo e di sostituzione dei tubi, la bassa manutenzione e una soluzione economica e a bassa manutenzione per le tue esigenze di pompe peristaltiche.
Scegli tra un’ampia gamma di portate dalle nostre diverse serie di pompe peristaltiche:
- Serie Masterflex Ismatec® da 0,0001 a 365 mL/min
- Serie Masterflex L/S® da 0,0001 a 3400 mL/min
- Serie Masterflex I/P® da 0,001 a 26 LPM
- Serie Masterflex B/T® da 0,3 a 42 LPM
Con oltre 10.000 opzioni di pompe e molte formulazioni di tubi, puoi trovare quello che ti serve nel marchio Masterflex® .
Prodotti superiori per la biofarmaceutica e oltre
Sistemi smart pumps MasterSense™
NUOVA tecnologia con sensore integrato, touch screen intuitivo e controllo remoto MasterflexLive® per l'industria farmaceutica.
Trova la soluzione per teSoluzioni per la movimentazione dei liquidi
aratteristiche e vantaggi
Le nostre soluzioni per liquid handling sono progettate per supportare l’intera azienda. Il nostro sistema supporta la tracciabilità e l’IQ/OQ/PQ.
Le nostre pompe sono da tempo affidabili per:
- Bioprocessing
- Industrie di produzione di mangimi
- Industria alimentare e delle bevande
- Industria cosmetica
- Inchiostri/rivestimenti
- Cartiere
- Industrie di Semiconduttori
- Trattamento dell' acqua e delle acque reflue
Inoltre, le nostre pompe offrono vantaggi ineguagliabili, tra cui:
- design robusto di nostra concezione che non si danneggia neppure in ambienti gravosi
- Massima qualità per accuratezza, precisione e ripetibilità
- Sistema ad alta volumetria in cui il liquido viene a contatto unicamente con il materiale del tubo
Liquid handling: dalla ricerca alla produzione
Dedicato al successo dell’intero percorso dei fluidi – dalla ricerca alla produzione.
Masterflex® si dedica al tuo successo, dalla ricerca di laboratorio alla produzione su larga scala. Le nostre robuste pompe e i nostri tubi durano nel tempo, il che significa meno interruzioni durante il processo scientifico, nonché una precisione affidabile e la piena conformità a standard, misure e normative.
Prodotti in evidenza
Servizi e strumenti personalizzati
Soluzioni realizzate sui misura
Fornitore di pompe personalizzate, da oltre 50 anni trasformiamo le idee in realtà.
Maggiori informazioni
Tubi tagliati su misura
Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze e farti risparmiare tempo e denaro. Scegli il tipo, la lunghezza e la quantità dei tubo.
Maggiori informazioni
MasterflexLive®
Con MasterflexLive®, è possibile monitorare in tempo reale tutti i parametri della pompa.
Maggiori informazioni
Il monouso di Masterflex
La tua fonte per gli assemblaggi sterili monouso per bioprocessi
Maggiori informazioni
Compatibilità chimica
Cerca la tua sostanza chimica per vedere l’effetto che ha su centinaia di materiali
Maggiori informazioni
Strumenti di selezione Masterflex
Trova il sistema di pompe peristaltiche in pacchetti più adatto a te in meno di 6 domande!
Maggiori informazioni
Connettiti con Masterflex®, part of Avantor
Connettiti con Masterflex® (part of Avantor) per restare aggiornato sulle soluzioni avanzate e innovative per il liquid handling con:
- Case study
- Webinar
- Guide e suggerimenti
Ampliamo sempre le nostre linee di prodotti per assisterti meglio. Vedi tutti i prodotti Masterflex.