Standard per indice di rifrazione(1,34325-1,65808 ŋD)
Una gamma completa ampia di 25 standard a base di solventi stabilizzati con saccarosio a 20 °C
Questi 25 standard per indice di rifrazione possono essere utilizzati con rifrattometri di qualsiasi brand.
- Una delle gamme più ampie sul mercato
- In pratico flacone di alta qualità da 15 ml con contagocce
- Incertezza della misurazione fino a ±0,00014 ŋD
- Lotti con caratteristiche di riproducibilità e tracciabilità certificata
- Certificati di analisi e schede tecniche di sicurezza disponibili online
Login in abilitato a vedere prezzi e disponibilità.
Descrizione | Indice di rifrazione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,38779 nD | 15 ml | 85114.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,40485 nD | 15 ml | 85115.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,42345 nD | 15 ml | 85116.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,44468 nD | 15 ml | 85117.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,46768 nD | 15 ml | 85118.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,49672 nD | 15 ml | 85119.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,50044 nD | 15 ml | 85120.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,51726 nD | 15 ml | 85121.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,53660 nD | 15 ml | 85122.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20°C, a base solvente | 1,65808 nD | 15 ml | 85123.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,34325 nD | 15 ml | 85124.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,34782 nD | 15 ml | 85125.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,34968 nD | 15 ml | 85126.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,35015 nD | 15 ml | 85127.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,35093 nD | 15 ml | 85128.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,35171 nD | 15 ml | 85129.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,35568 nD | 15 ml | 85130.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,37233 nD | 15 ml | 85131.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,38115 nD | 15 ml | 85132.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,39032 nD | 15 ml | 85133.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,39986 nD | 15 ml | 85134.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,40978 nD | 15 ml | 85135.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,42009 nD | 15 ml | 85136.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,43080 nD | 15 ml | 85137.015E | |||
Standard per indice di rifrazione a 20 °C, stabilizzato con saccarosio | 1,44193 nD | 15 ml | 85138.015E |