Solventi per spazio di testa PESTINORM®
Solventi a purezza elevata per analisi di sostanze organiche volatili nelle impurità
La GC in spazio di testa statico (GC-HS) è una tecnica utilizzata per concentrare gli analiti volatili prima dell'analisi. È in grado di migliorare il rilevamento di bassi livelli di analiti volatili e di ridurre al minimo l'interferenza di matrice eliminando la necessità di iniettare direttamente il campione. La nuova linea di solventi GC-HS comprende sei dei nostri solventi organici più utilizzati:
- Altissima purezza (>99,99% di saggi)
- Trasmittanza UV estremamente elevata
- Ciascun lotto viene controllato e valutato specificamente mediante analisi rispetto agli standard OVI
- Ideali per l'analisi di OVI come descritto nei metodi ICH, USP ed EP
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-dimetilformammide 99,0-100,00% PESTINORM® per gas-cromatografia in spazio di testa | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-dimetilformammide 99,0-100,00% PESTINORM® per gas-cromatografia in spazio di testa | 1 l | 85395.320E | |||
Dimetilsolfossido 99,99-100,00% PESTINORM® per gas-cromatografia in spazio di testa | 1 l | 85396.290E | |||
Dimetilsolfossido 99,99-100,00% PESTINORM® per gas-cromatografia in spazio di testa | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-dimetilacetammide 99,99-100,00% PESTINORM® per gas-cromatografia in spazio di testa | 1 l | 85397.290E | |||
N-metil-2-pirrolidone (NMP) 99,9-100,0% PESTINORM® per gas-cromatografia in spazio di testa | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-dimetil-2-imidazolidinone ≥99,5% PESTINORM® per gas-cromatografia in spazio di testa | 1 l | 85448.290E |