Scoprite come i prodotti Pall possono mettere questi criminali dietro le sbarre
Barry Contropressione viene respinto
Filtri per siringhe PSF wwPTFE Pall Acrodisc® È stato dimostrato che prolungano la durata delle colonne di oltre 40X senza aumenti significativi della contropressione con un conseguente risparmio sulle sostituzioni. L'area di filtrazione altamente efficace dei prodotti Acrodisc rispetto agli altri prodotti consente una filtrazione rapida e semplice, in particolare per la preparazione di campioni multipli.
L'arresto di Alice e Patty
La pulizia e il degassing di fasi mobili con Pall SolVac®, aumentano la durata delle colonne, pur mantenendo l'omogeneità e la qualità dei risultati. Rispetto ai filtri degli imbuti in vetro, SolVac, con la sua comprovata guarnizione magnetica, è facile da utilizzare, elimina i passaggi di lavaggio e trasferimento e riduce al minimo possibili fuoriuscite grazie all'aspirazione diretta dal flacone per solventi.
Nessun passaggio di particolato
Con Filtri per siringhe PSF wwPTFE Pall Acrodisc® siamo in grado di garantire una lunga durata e risultati con qualità costantemente elevata!
Eliminazione di Eddie Estraibile
La Gamma Acrodisc MS è specifica per la spettrometria di massa. La sua membrana in PTFE bagnabile in acqua e la struttura in polietilene garantiscono bassi livelli di estraibili, riducendo la soppressione/l'aumento di ioni.
Richiedete una dimostrazione/campione gratuito