La distruzione è sempre presente nei laboratori HPLC!
![]() |
Barry Contropressione ferisce Tehodore PolliceLe preparazioni dei campioni HPLC possono causare lesioni ai pollici degli operatori. Senza questa ottimizzazione, il problema non si risolve! La filtrazione di campioni impuri spesso può risultare molto difficile e spingere il campione con il pollice può richiedere un grande sforzo. Una filtrazione ripetuta può risultare dolorosa e scomoda. Seguite la storia per scoprire come evitare questo problema. |
||
![]() |
La rovina dei picchi di PedroRisultati di qualità sono fondamentali, in particolare nella spettrometria di massa. Bolle d'aria nella fase mobile, estraibili nella struttura dei filtri e particolati nei campioni o nei solventi possono causare picchi fantasma e con scodamento ed un'elevata interferenza nella linea di base. Senza ottimizzazione della preparazione dei campioni, è Pedro a pagarne le conseguenze! Le bolle d'aria nel sistema possono causare problemi della pressione e quindi influire sulla forma dei picchi e sull'accuratezza dell'analisi. La corretta rimozione dell'aria è fondamentale. Inoltre, in spettrometria di massa, le sostanze rilasciabili ed estraibili dagli elementi in plastica possono causare picchi fantasma e quindi risultati inutilizzabili. Scoprite come risolvere questi problemi e cosa accade agli "insoliti sospetti" |
||
![]() |
Carolina rimane bloccataIl blocco delle colonne può rendere necessarie sostituzioni estremamente costose e creare una contropressione che, a sua volta, influisce sui risultati. Se i campioni non vengono filtrati correttamente, è molto probabile che le colonne si blocchino a causa del particolato. Il particolato può influenzare l'analisi e causare danni o blocchi delle colonne, con conseguente arresto del sistema e costose sostituzioni. Clicca sul link seguente per risolvere questo problema. |
Scoprite come risolvere questi problemi nel vostro laboratorio!