I sensori digitali intelligenti (IDS, Intelligent Digital Sensor) diventano wireless: moderna misurazione wireless di pH, conducibilità, ossigeno disciolto e/o torbidità
L'utilizzo degli elettrodi wireless IDS rende il lavoro molto più facile. Maggiore flessibilità, nessun cavo fastidioso e una mano libera per lavorare agevolmente. È possibile connettere contemporaneamente fino a un massimo di 3 sensori senza interferenze. Ciascun sensore è identificato in modo univoco con un collegamento sicuro.
Tecnologia dei sensori comprovata, ora disponibili anche con testa a spina
I sensori IDS si basano su sensori WTW comprovati e continuamente migliorati delle serie SenTix®, TetraCon® e Sensolyt® e svolgono con maggior precisione e affidabilità quasi tutte le applicazioni. Ciò vale anche per i nuovi sensori con testa a spina.
Libertà e connessione: gli IDS diventano wireless
I nuovi ed esclusivi moduli wireless sono responsabili del trasferimento sicuro, semplice e affidabile dei dati tra i sensori con testa a spina e il misuratore. Senza cavi ingombranti!
Studio del caso
Gli IDS risolvono il problema dei disturbi causati da smog elettrico e deriva. Scarica lo studio del caso per scoprire come.
L'utilizzo degli elettrodi wireless IDS rende il lavoro molto più facile. Maggiore flessibilità, nessun cavo fastidioso e una mano libera per lavorare agevolmente. È possibile connettere contemporaneamente fino a un massimo di 3 sensori senza interferenze. Ciascun sensore è identificato in modo univoco con un collegamento sicuro.