Misurazione intelligente digitale per una maggiore accuratezza e flessibilità!
Inizialmente la misurazione del pH veniva eseguita con un elettrodo di riferimento e una cella di misurazione. Nel tempo, ha prevalso l'elettrodo combinato, seguito dall'elettrodo combinato con sensore di temperatura incorporato. Oggi, facciamo un passo nel futuro con l'innovativo sensore digitale per la misurazione di pH, redox, conducibilità, ossigeno disciolto e persino torbidità.
I sensori digitali intelligenti sono:
- Più accurati, poiché il segnale viene convertito direttamente nell'elettrodo
- Intelligenti, poiché i numeri seriali e le impostazioni, incluse le date di calibrazione, vengono trasferiti automaticamente al misuratore per la migliore gestione dei dati di sempre
- Facili da usare, poiché ogni singolo sensore viene riconosciuto dal misuratore
e molto altro ancora ....
Sistema digitale multiparametro MD 8000 VWR®
Vantaggi dei sistemi di misurazione digitale
Guarda il video per capire come queste innovazioni rendono il lavoro più semplice, più accurato e garantiscono maggiore flessibilità per i progetti futuri!
Selezione dei prodotti
pHenomenal MD 8000 L
Misuratore da banco monocanale
6 parametri: pH/temperatura, redox, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto e torbidità.
Memoria per 5000 set di dati conformi a GLP
pHenomenal MD 8000 H
Misuratore portatile monocanale
6 parametri: pH/temperatura, redox, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto e torbidità
Memoria per 5000 set di dati conformi a GLP
Sistemi IDS digitali multiparametro WTW®
Selezione dei prodotti
Misuratori da laboratorio multiparametro IDS WTW®
Misuratore da banco da 1 a 3 canali
6 parametri: pH/temperatura, redox, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto e torbidità.
Memoria per 5000 set di dati conformi a GLP
Misuratori portatili multiparametro IDS WTW®
Misuratore portatile da 1 a 3 canali
6 parametri: pH/temperatura, redox, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto e torbidità
Memoria per 5000 set di dati conformi a GLP
Sistemi HQD mono e multi parametro HACH®
Sonde durevoli Hach HQd IntelliCAL™
Misuratore HQD Dai un'occhiata alle sonde durevoli per l'analisi delle acque HQd IntelliCAL di Hach.
Misuratori da laboratorio HQD mono e multi parametro HACH®
Misuratore a 1-2 canali: pH/temperatura, redox, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto e ISE. Memoria GLP con 500 set di dati.
Misuratori portatili HQD mono e multi parametro HACH®
Misuratore a 1-2 canali: pH/temperatura, redox, conducibilità, TDS, salinità, ossigeno disciolto e ISE. Memoria GLP con 500 set di dati.