Sensori digitali intelligenti (IDS, Intelligent Digital Sensors) WTW, marchio Xylem
Il futuro nella misurazione del pH è gia arrivato!
Intelligent: i sensori IDS sono intelligenti. Eseguono l'accesso automaticamente, trasferiscono la descrizione, il numero di serie, la registrazione e la cronologia della calibrazione, nonché i relativi parametri completi.
Digital: i sensori IDS elaborano i segnali sensibili in segnali digitali e li trasferiscono in modo sicuro e senza errori al misuratore. Nessuna differenza tra l'utilizzo con i cavi o con i moduli wireless.
Sensor: i sensori IDS si basano su sensori WTW comprovati e continuamente migliorati; coprono quasi tutte le applicazioni di misurazioni di pH, conducibilità, ossigeno disciolto e torbidità.
Il concetto IDS secondo WTW: sensori intelligenti e digitali per parametri standard: pH, conducibilità, ossigeno disciolto e torbidità.
Il sistema IDS si basa su due componenti: i sensori digitali e i relativi misuratori, sia da campo che da banco. Innovazione eccezionale: le misurazioni vengono elaborate nel sensore, non nel misuratore: 1 misuratore per tutti i parametri: pH, conducibilità, ossigeno disciolto e torbidità
Inoltre, d'ora in poi, tutti i misuratori da banco IDS supportano la misurazione wireless.
Vantaggi dei sensori IDS:
- Elaborazione dei segnali sensibili in dati digitali sicuri
- Le registrazioni di calibrazione vengono memorizzati nel sensore, indipendentemente dal misuratore
- I sensori forniscono dati importanti per la documentazione
- Misurazione wireless grazie ai moduli wireless IDS e ai nuovi sensori con testa a spina IDS
Sistema multiparametro digitale WTW per applicazioni in laboratorio e sul campo: come misurare con i sensori digitali intelligenti (IDS)
- IDS in laboratorio: risultati sicuri, applicabili per tutti gli scopi, facili da usare
- IDS sul campo: robusti e impermeabili, trasmissione sicura del segnale e misurazioni fino a 100 metri
- Documentazione conforme agli standard GLP, trasferimento semplice dei dati
- Innovativi e versatili, pronti per tutte le applicazioni in laboratorio e sul campo
Come si esegue la misurazione con gli IDS?
Guarda il video!