Reagenti Hydranal™ per la determinazione del contenuto d'acqua
Il contenuto d'acqua gioca un ruolo importante nelle performance di molti prodotti. Hydranal™ di Honeywell Research Chemicals è il tuo fornitore di fiducia di una gamma completa di reagenti per la determinazione dell’acqua mediante titolazione Karl Fischer. I reagenti e gli standard Hydranal sono sempre stati sviluppati e prodotti nello stabilimento di Seelze, in Germania, il che significa che puoi essere certo di godere della stessa composizione, qualità, servizio e assistenza tecnica di sempre. La nuova generazione di titolazione Karl Fischer è finalmente disponibile qui.
Titolanti e reagenti Hydranal™ per titolazione volumetrica Karl Fischer
Scopri l’ampia gamma di prodotti Honeywell di titolanti e reagenti di alta qualità per applicazioni volumetriche. I vantaggi dei reagenti Hydranal:
- alta velocità di titolazione
- endpoint stabili
- risultati accurati
- Lunga durata a magazzino
- ampia gamma di applicazioni
- assistenza tecnica leader a livello mondiale
Reagenti Hydranal™ per la determinazione dell’acqua mediante titolazione coulometrica
Ampia gamma di reagenti coulometrici basati su diverse composizioni di solventi per supportare un’ampia varietà di campioni analizzati. I vantaggi dei reagenti coloumetrici Hydranal:
- Facili da usare
- elevata precisione per tracce d’acqua
- condizioni stabili del recipiente di titolazione
- ampia gamma di prodotti
- lunga durata di conservazione (fino a cinque anni)
Migliora le tue analisi con gli standard d'acqua Hydranal™ Karl Fischer
La gestione della qualità svolge un ruolo importante nella titolazione Karl Fischer (KF). Migliora le tue analisi e ricerche con gli standard d’acqua e i materiali di riferimento certificati Hydranal:
- ampia gamma di prodotti per titolazione KF volumetrica e coulometrica, così come per l’applicazione indiretta in forno
- Prodotti secondo gli attuali requisiti ISO
- Verificati e tracciabili a standard esterni come il NIST SRM 2890
- Lunga durata a magazzino
- Comoda confezione con istruzioni dettagliate per l’uso
- Documentazione delle analisi con indicazione dell’esatto contenuto di acqua e della data di scadenza fornita con ogni confezione
Più efficienza con il metodo Karl Fischer - domande e risposte
Consigli e suggerimenti per eseguire ed evitare errori con questo metodo complesso