Solventi Chromasolv™
Questi solventi sono stati progettati su misura per soddisfare i requisiti di ogni specifico metodo analitico e sono adatti all'uso in una vasta gamma di settori industriali.
Solventi Chromasolv™ per le applicazioni HPLC
Ti serve un fornitore di solventi di fiducia. Tutti i nostri solventi sono testati per l'idoneità all'analisi HPLC.
Solventi Chromasolv™ in fusti di acciaio inossidabile
Riduci i costi di conservazione, gestione e smaltimento dei solventi del 98%...
Solventi Chromasolv™ per le applicazioni LC-MS
Tutti i solventi LC-MS sono testati con la Reserpina per garantire segnali di impurità molto bassi negli spettri ad alta sensibilità per mantenere l'integrità.
Solventi Chromasolv™ per l'analisi dei pesticidi residui
Ampia gamma di solventi appositamente studiati per l'analisi dei residui di pesticidi mediante gascromatografia.
Solventi Chromasolv™ per GC in spazio di testa
La gamma completa di solventi a elevata purezza soddisfa i requisiti USP, Ph. Eur. e ICH per le analisi di GC in spazio di testa.