Processo di raccolta
Sensori di temperatura
Microfiltrazione
In base alla produzione o alla produttività del laboratorio, il filtro avrà una capacità variabile e agirà come un filtro grossolano nella microscala.
Ultrafiltrazione
Una delle fasi finali del flusso di lavoro di raccolta, l’ultrafiltrazione agisce per rimuovere le impurità più fini dal prodotto macromolecolare target, ottenendo un concentrato. Ciò viene solitamente eseguito ad alta pressione.