Filtrazione
Gli alimenti disciolti spesso sono difficili da filtrare a causa della quantità di materiale particolato relativamente elevata presente nella soluzione. In base all'applicazione e alla tecnica analitica utilizzata, per chiarificare i campioni è possibile utilizzare prodotti come carte da filtro pieghettate per filtrazione per gravità oppure filtri per siringhe per filtrazione a pressione positiva.
Selezione prodotti
Carta da filtro
VWR offre una vasta gamma di carte da filtro...
Filtri per siringhe
La pressione positiva rende più semplice la filtrazione.
Filtri in fibra di vetro
I filtri in fibra di vetro sono caratterizzati da portate e capacità di carico elevate, ampia tolleranza termica ed eccezionale ritenzione del precipitato...