- Home
- Soluzioni e gamme disponibili
- Produzione
- Soluzioni di manipolazione dei fluidi Avantor
- Pompe peristaltiche Masterflex® e soluzioni per liquid handling
- Assemblaggi personalizzati Masterflex per i bioprocessi monouso
- Soluzioni per applicazioni nel settore biofarmaceutico
- Processo di fermentazione dei bioprocessi
Processo di fermentazione dei bioprocessi
Filtro di sfiato
Molte applicazioni biofarmaceutiche richiedono l’uso di filtri di sfiato per la ventilazione dei serbatoi. In genere, questi filtri vengono sterilizzati per evitare il rischio di contaminazione. I filtri servono anche come stabilizzatori di pressione per l’ambiente del serbatoio.
Bottiglie per campioni
Serbatoi, recipienti e bottiglie conservano il prodotto tra le fasi di produzione del farmaco. Sono sterilizzati o prevedono una barriera sterilizzata tra il serbatoio e il prodotto (per esempio un rivestimento del serbatoio) per ridurre il rischio di contaminazione. Le aperture dei serbatoi sono preordinate per adattarsi alle esigenze dell’applicazione. Le bottiglie per campioni includono un filtro di sfiato per evitare la pressurizzazione della bottiglia durante l’erogazione e la contaminazione incrociata.