Analisi del COD (domanda chimica di ossigeno)
La domanda chimica di ossigeno (COD) dell'acqua è determinata dal metodo dicromato dopo la digestione.
VWR offre 2 soluzioni per misurare il COD:
- Metodo rapido
- Metodo ufficiale
Metodo rapido per COD, Merck
Metodo rapido per COD, Merck
Un'ampia gamma di test in cuvetta per COD, anche per campioni con elevato contenuto di cloruri, 3 modelli di termoreattori, standard e spettrofotometri.
Metodo rapido per COD, Hach
Metodo rapido per COD, Hach
Sistemi completi per analisi del COD, ampia gamma di reagenti preparati per COD (non è necessario diluire il campione), un reattore e spettrofotometri.
Ulteriori informazioni
- Info sul COD e sulla sua importanza al giorno d'oggi
- Test in cuvetta per COD: 10 intervalli correlati alla pratica
- Migliorare la sicurezza - risparmiare tempo con le cuvette per COD LCK, dow chemicals
- Digestione rapida del campione per risparmiare tempo e soldi
- Spettrofotometri UV e UV/Visibile Hach
Metodo ufficiale per COD
Metodo ufficiale per COD
Il campione viene dapprima mineralizzato in un'unità di digestione manuale o automatica con reagenti adeguati.