Produzione dei materiali delle batterie
Produzione dei materiali delle batterie
Avantor mette in moto la scienza avanzata delle batterie per creare un mondo migliore
Le attuali batterie agli ioni di litio sono costituite principalmente da quattro componenti principali: catodo, anodo, elettrolita e separatore.
- Il catodo è una sottile lamina di alluminio rivestita da un composto costituito da agente attivo, solvente, additivo superconduttivo e legante. I materiali attivi del catodo sono in genere costituiti da litio e metallo.
- L'anodo è in genere una sottile lamina di rame rivestita con un composto costituito da agente attivo, solvente, additivo superconduttivo e legante. Il materiale attivo dell'anodo è la grafite (prodotta sinteticamente o estratta).
L'elettrolita è composto da sali, solventi e additivi.
- I separatori tipici sono attualmente realizzati in resina sintetica, come il polietilene (PE) e il polipropilene (PP).
Avantor è al tuo fianco offrendoti materie prime grezze, prodotti chimici, attrezzature, strumenti e un'ampia gamma di prodotti per la R&S, il QA/CC, i test, l'ambiente controllato, i dispositivi di protezione individuale, la sicurezza e la gestione delle strutture.
Contatta il tuo rappresentante di zona per maggiori informazioni o compila il nostro modulo di contatto
Ambiente controllato
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per clean room per proteggere i prodotti e i processi
Dispositivi di protezione e sicurezza
Avantor offre un'ampia gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) per proteggere l'operatore durante la ricerca, la produzione o il riciclo.
Gestione degli impianti
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per mantenere gli impianti puliti, sicuri e ordinati
Prodotti chimici e materie prime per la produzione
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti chimici per la R&S e la produzione di materiali attivi per batterie.
Strumenti e apparecchiature
Avantor distribuisce un'ampia gamma di apparecchiature e strumentazioni di processo dei migliori produttori.
R&S, QA/CQ. Test
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per soddisfare le esigenze specifiche dei laboratori di R&S, QA/CQ e Test.
Prodotti in evidenza - Prodotti chimici e materie prime
L'elettrolita più comune nelle batterie al litio è una soluzione di sale di litio, come l'esafluorofosfato di litio (LiPF6).
Prodotti in evidenza – Dispositivi di protezione individuale e sicurezza
Abbigliamento protettivo
Scopri la nostra vasta gamma di abbigliamento da lavoro, tute monouso...
Imbracature anticaduta
Sistemi anticaduta personali
Guanti
Affina qui la ricerca del guanto giusto per la tua applicazione
Rilevatori di gas
Rivelatori multigas, rivelatori di ossigeno
Prodotti in evidenza – Gestione della struttura
Conservazione di prodotti chimici
Le nostre soluzioni per la conservazione di prodotti chimici forniscono un modo sicuro per conservare materiali corrosivi o infiammabili proteggendo il personale e le strutture...