Produzione di catodi e anodi per batterie
Produzione di catodi e anodi per batterie
Avantor mette in moto la scienza avanzata delle batterie per creare un mondo migliore
Una batteria agli ioni di litio ha 2 elettrodi: il catodo e l'anodo.
Quando la batteria si scarica, l'anodo rilascia al catodo ioni di litio (che scorrono nell'elettrolita) ed elettroni (che scorrono nel circuito elettrico), generando una corrente elettrica. Quando la batteria viene collegata alla presa di corrente per essere ricaricata, avviene il contrario: gli ioni di litio vengono rilasciati dal catodo e ricevuti dall'anodo.
Indipendentemente dal tipo di elettrodo, sono tipicamente costituite da una lamina metallica rivestita da un composto costituito da un legante polimerico, un additivo conduttivo e un materiale attivo.
- Il catodo è una sottile lamina di alluminio rivestita con un composto. I materiali attivi del catodo sono costituiti da litio e metallo. Il legante polimerico più utilizzato è il fluoruro di polivinilidene (PVDF) che si scioglie in solventi tossici e infiammabili come il n-metilpirrolidone (NMP) e la n,n-dimetilformammide (DMF).
- L'anodo è tipicamente una sottile lamina di rame rivestita con un composto. Il materiale attivo dell'anodo è la grafite (prodotta sinteticamente o estratta). Un legante polimerico comunemente usato per l'anodo è la carbossimetilcellulosa (CMC) che si scioglie in acqua deionizzata (DI Water).
- Il nerofumo (CB) Super P è ampiamente utilizzato come additivo conduttivo nei catodi e negli anodi. Sia che si tratti di laboratorio o di scala industriale, Avantor è al tuo fianco offrendoti materie prime critiche, prodotti chimici, attrezzature, strumenti e un'ampia gamma di prodotti per la R&S, il QA/CQ, i test, l'ambiente controllato, i dispositivi di protezione individuale, la sicurezza e la gestione delle strutture.
Contatta il tuo rappresentante di zona per maggiori informazioni o compila il nostro modulo di contatto
Ambiente controllato
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per clean room per proteggere i prodotti e i processi
Dispositivi di protezione e sicurezza
Avantor offre un'ampia gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) per proteggere l'operatore durante la ricerca, la produzione o il riciclo.
Gestione degli impianti
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per mantenere gli impianti puliti, sicuri e ordinati
Prodotti chimici e materie prime per la produzione
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti chimici per la R&S e la produzione di materiali attivi per batterie.
Strumenti e apparecchiature
Avantor distribuisce un'ampia gamma di apparecchiature e strumentazioni di processo dei migliori produttori.
R&S, QA/CQ. Test
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per soddisfare le esigenze specifiche dei laboratori di R&S, QA/CQ e Test.
Prodotti in evidenza - Prodotti chimici e materie prime
NMP
Avantor offre N-metil-2-pirrolidone (NMP) in diversi gradi (ACS, elettronico, microelettronico, ecc...)
Risorse - Processo di produzione degli elettrodi e prestazioni delle batterie
Il processo di produzione degli elettrodi e la sua influenza sulle prestazioni delle batterie agli ioni di litio: stato dell'arte e tendenze future
Il processo di produzione degli elettrodi è essenziale per determinare le prestazioni delle batterie