Assemblaggio di celle, moduli e pacchi batteria
Assemblaggio di celle, moduli e pacchi batteria
Avantor mette in moto la scienza avanzata delle batterie per creare un mondo migliore
In parole povere, celle, moduli e pacchi sono unità di batterie riunite. Un gruppo di celle costituisce un modulo e un gruppo di moduli costituisce un pacco.
Mentre la produzione di elettrodi per batterie è principalmente un processo chimico, la produzione di celle, moduli e pacchi di batterie è un processo di assemblaggio meccanico.
Le celle delle batterie sono contenitori che immagazzinano chimicamente l'energia. Sono disponibili in molte forme, ma le tre più comuni sono quelle prismatiche, a sacchetto e cilindriche.
Le celle della batteria sono disposte in moduli per ottenere unità utilizzabili. Le celle sono collegate con barre di rame o alluminio in serie e in parallelo, in pacchi batteria, per ottenere la tensione e la capacità energetica desiderate. Un'auto elettrica, per esempio, richiede 400-800 volt e una singola cella della batteria è in genere di 3-4 volt.
Infine, il pacco batterie è l'involucro completo che fornisce energia al veicolo elettrico. Il pacco contiene solitamente celle e/o moduli della batteria, software (BMS - sistema di gestione della batteria) e spesso un sistema di raffreddamento e riscaldamento, a seconda del luogo e delle modalità di utilizzo del pacco batteria.
In futuro, le celle potranno essere integrate direttamente nel pacco batterie completo, senza dividerlo in singoli moduli (Cell to Pack) o integrate direttamente nel telaio del veicolo (Cell to Chassis).
Prima di poter essere montata su un veicolo elettrico, la batteria deve essere formattata e testata. La formazione della batteria è attualmente la principale strettoia nel processo di produzione delle batterie. I cicli di carica e scarica che attivano il materiale in una cella o in un pacco batteria appena assemblati possono richiedere fino a 20 ore. Ma il processo è essenziale, poiché influisce notevolmente sulla durata, sulla qualità e sul costo di una batteria. Quasi tutte le batterie di nuova produzione sono soggette al processo di formazione e di test prima di poter essere inserite in un sistema.
Avantor è al tuo fianco offrendoti prodotti chimici, attrezzature, strumenti e un'ampia gamma di prodotti per la R&S, il QA/CC, i test, l'ambiente controllato, i dispositivi di protezione individuale, la sicurezza e la gestione delle strutture.
Contatta il tuo rappresentante di zona per maggiori informazioni o compila il nostro modulo di contatto
Ambiente controllato
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per clean room per proteggere i prodotti e i processi
Dispositivi di protezione e sicurezza
Avantor offre un'ampia gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) per proteggere l'operatore durante la ricerca, la produzione o il riciclo.
Gestione degli impianti
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per mantenere gli impianti puliti, sicuri e ordinati
Prodotti chimici e materie prime per la produzione
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti chimici per la R&S e la produzione di materiali attivi per batterie.
Strumenti e apparecchiature
Avantor distribuisce un'ampia gamma di apparecchiature e strumentazioni di processo dei migliori produttori.
R&S, QA/CQ. Test
Avantor offre un'ampia gamma di prodotti per soddisfare le esigenze specifiche dei laboratori di R&S, QA/CQ e Test.