Stampa…
PopCulture® reagent
Fornitore: Merck Millipore (Novagen)
71092-3 71092-4
71092-3EA 115 EUR
71092-3 71092-4
PopCulture® reagent
Estrazione delle proteine Reagenti per estrazione di proteine
Il reagente PopCulture® è un concentrato a base di detergente che può essere aggiunto direttamente alle colture di E. coli per estrarre efficacemente proteine senza la necessità della raccolta di cellule. Le proteine ricombinanti possono sottoposte a screening direttamente nell'estratto grezzo oppure purificate mediante l'aggiunta di una matrice di affinità, il lavaggio del complesso matrice-proteine target per rimuovere il terreno di coltura esaurito e i contaminanti cellulari, nonché l'eluizione della proteina purificata dalla matrice. La procedura di purificazione delle proteine PopCulture è ideale per l'elaborazione robotica ad alta resa di campioni per la ricerca proteomica o tutte le applicazioni che trarrebbero vantaggio dal miglioramento di velocità e praticità.
  • La coltura, l'estrazione e la purificazione possono essere effettuate nella provetta per colture o nella piastra multipozzetto originale, senza la necessità di colonne né centrifugazione