Stampa…
Agar
Fornitore: G Biosciences
RC-004 RC-003
RC-004EA 741 EUR
RC-004 RC-003
Agar
Agar
Punto di fusione: 90 °C
MDL Number: MFCD00081288
CAS Number: 9002-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM