Solventi PESTINORM® SUPRA TRACE per l'analisi di tracce di pesticidi e sostanze organiche
PESTINORM® SUPRA TRACE – Un solvente universale per tutte le applicazioni
Undici solventi ad elevata purezza per tutte le analisi di campioni organici e i metodi di rilevamento sensibili (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Altissima purezza (>99,9% di saggi), affidabilità
- Un solvente universale per qualsiasi campione e metodo di rilevamento
- Maggiore intervallo di tempo di ritenzione specificato per ECD (in modo da rilevare in modo affidabile anche sostanze con basso punto di ebollizione)
- Tutti i metodi di rilevamento inclusi nelle specifiche
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
2-Propanolo | 2,5 l | 85391.320E | |||
Acetone | 2,5 l | 85384.320E | |||
Cicloesano | 2,5 l | 85385.320E | |||
Diclorometano | 2,5 l | 85386.320E | |||
Etilacetato | 2,5 l | 85387.320E | |||
Metanolo | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-Eptano 99% | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-Esano 95% | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-Esano 99% | 2,5 l | 85390.320E | |||
Acqua ragia minerale 40 - 60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Toluene | 2,5 l | 85393.320E |