Standard di riferimento secondari per gascromatografia
Vasta gamma con 24 standard di riferimento secondari GC per diverse applicazioni cromatografiche e analitiche. Le norme FDA, USP ed EP riconoscono tutte l'uso di standard secondari e operativi stabiliti con riferimento allo standard primario corrispondente.
- Profilo di purezza e impurità specifica determinato mediante GC-MS (riportato nel certificato di analisi)
- Saggio superiore al 99,9%
- L'alternativa economica agli standard primari delle farmacopee
- Disponibili in flacone di vetro da 100 ml
- Dati di tracciabilità per il lotto corrente specifico di standard primario
Descrizione | Pz | Cod. prod. | Prezzo promozionale | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|
Standard acetone per GC | 100 ml | 85653.180E | |||
Standard acetonitrile per GC | 100 ml | 85654.180E | |||
Standard acetato di butile per GC | 100 ml | 85655.180E | |||
Standard cicloesano per GC | 100 ml | 85656.180E | |||
Standard 1,2-dicloroetano per GC | 100 ml | 85657.180E | |||
Diclorometano (DCM), standard stabilizzato per GC | 100 ml | 85658.180E | |||
Etere diisopropilico, standard stabilizzato per GC | 100 ml | 85659.180E | |||
Standard N,N-Dimetilacetammide per GC | 100 ml | 85661.180E | |||
Standard N,N-Dimetilformamide per GC | 100 ml | 85662.180E | |||
Standard dimetilsulfossido (DMSO) per GC | 100 ml | 85663.180E | |||
1,4-diossano, standard stabilizzato per GC | 100 ml | 85664.180E | |||
Standard etanolo per GC | 100 ml | 85665.180E | |||
Standard etilacetato per GC | 100 ml | 85666.180E | |||
Standard n-Eptano per GC | 100 ml | 85667.180E | |||
Standard N-Esano per GC | 100 ml | 85668.180E | |||
Standard metilisobutilchetone per GC | 100 ml | 85673.180E | |||
Standard di metanolo per GC | 100 ml | 85670.180E | |||
Metiletilchetone (butanone), standard per GC | 100 ml | 85672.180E | |||
Standard 1-Propanolo per GC | 100 ml | 85675.180E | |||
Standard 2-Propanolo per GC | 100 ml | 85676.180E | |||
Standard metil-t-butil etere per GC | 100 ml | 85671.180E | |||
Standard 2,2,4-Trimetilpentano per GC | 100 ml | 85674.180E | |||
Standard tetraidrofurano (THF) per GC | 100 ml | 85677.180E | |||
Standard toluene per GC | 100 ml | 85678.180E |