Supelco® SmartChemicals per migliorare il processo di titolazione
Supelco® SmartTitrants e Supelco® SmartStandards sono gli ultimi sviluppi di Merck nella tecnologia di titolazione. I tag RFID sulle bottiglie dei prodotti chimici vengono scansionati dal titolatore Mettler Toledo e trasferiscono automaticamente i dati al titolatore. Utilizzando Smartchemicals, sperimenterai 4 vantaggi principali:
- Trasferimento sicuro dei dati: assicura il completo e corretto trasferimento dei reagenti e dei dati standard al software di titolazione
- Facilità d'uso: funzionamento intuitivo e comodo trasferimento dei dati in un solo tocco
- Gestione avanzata della qualità: determinazione del titolo, durata, dati di conformità, data di apertura iniziale, data di rilascio
- Efficienza migliorata, trasferimento rapido dei dati, tempo di sicurezza: nessuna scrittura manuale e nessun principio a quattro occhi necessari
Tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del metodo, il calcolo dei risultati e la documentazione vengono trasferite senza problemi
- Nome del prodotto
- Numero articolo
- N. lotto
- Concentrazioni
- Data di rilascio
- Periodo di validità: i prodotti chimici scaduti hanno un blocco contro l'uso
- Data di apertura iniziale
Quando si utilizzano gli standard, vengono trasferite anche le seguenti informazioni aggiuntive:
- Peso molecolare
- Nome del fornitore
- Conformità secondo farmacopee e ISO
- Incertezza della misurazione
Le soluzioni volumetriche Titripur®, gli standard volumetrici Certipur® e tutti i titolanti e gli standard Aquastar® Karl Fischer della gamma SmartChemical sono integrati con un tag RFID sull'etichetta. Tutti i dati rilevanti del Certificato di analisi sono memorizzati sul tag RFID di SmartChemical. SmartChemicals è compatibile con i seguenti titolatori di Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 e T5. Un lettore SmartChemical deve essere collegato al sistema per renderlo compatibile. Se desideri ricevere assistenza o ulteriori informazioni su questa configurazione, utilizza il seguente modulo.
Maggiori informazioni