Reagenti Merck 3S per titolazione con Metrohm OMNIS
3S è una soluzione di confezionamento intelligente protetta da un sigillo di originalità. Esiste un trasferimento automatico di dati tra il cappuccio e il titolatore Metrohm OMNIS mediante RFID (identificazione a radiofrequenza).
Manipolazione chimica sicura: rischio minimo di contaminazione attraverso lo scambio di reagenti senza contatto
Connessione intelligente tra i materiali di consumo chimici: comunicazione tra il tappo 3S e il software dello strumento tramite RFID con un indicatore di stato visivo sul sistema
Trasferimento sicuro di informazioni: trasferimento diretto basato su RFID dei dati dei reagenti al software dello strumento per l'eliminazione dell'errore umano. Modalità di utilizzo
- Rimuovere l'anello anti-manomissione e spingerlo verso il basso per aprirlo
- Collegare con un solo movimento della mano all'adattatore per liquidi Omnis
- I dati dei reagenti vengono trasferiti automaticamente al metodo