Screening e library di composti Maybridge per l'identificazione degli hit (piccole molecole)
Thermo-Scientific-Chemicals
Il processo di scoperta di un farmaco avviene in diverse fasi: 
  1. validazione target
  2. sviluppo delle analisi
  3. High Throughput screening (HTS)
  4. Hit to lead (H2L)
  5. ottimizzazione lead
  6. sviluppo preclinico
  7. sviluppo clinico
Durante lo screening ad ampio spettro, si analizzano i composti potenzialmente bioattivi per verificare la loro interazione con un target d’interesse. 
Il seguente passo, hit to lead (H2L), noto anche come generazione lead, inizia con la conferma e valutazione dello screening iniziale degli hit. Successivamente vengono sintetizzati gli analoghi (espansione hit). 
Gamma Maybridge
La gamma Maybridge consiste in composti ‘hit-like, lead-like e drug-like’ di altissima qualità in grado di poter generare preziosi dati nei programmi di screening. Questi sono sviluppati specificamente per sostenere il processo di scoperta di farmaci. Il portafoglio Maybridge comprende:
  • High-Throughput Screening (screening ad ampio spettro) per la scoperta dei farmaci. Si tratta di una raccolta di screening che consiste in un insieme di oltre 53.000 molecole di tipo hit-like e lead-like altamente diversificate . La collezione comprende composti progettati individualmente, prodotti con tecniche di sintesi innovative. 
  • Hit-to-Lead Building Blocks di Maybridge, specificamente progettato per la chimica medicinale, che consente lo sviluppo di SAR e l'ottimizzazione hit-to-lead. 
  • Library di frammenti Maybridge. Lo screening dei frammenti sta ottenendo una più ampia accettazione come metodo efficace per accelerare il processo di scoperta dei farmaci. La collezione di frammenti Maybridge aiuta ad accelerare l'identificazione lead basato sulla struttura e include 30.000 frammenti chimici. 
Maggiori informazioni
Formati disponibili
I composti selezionati sono disponibili in due formati in piastra: 
  • piastre a 96 pozzetti da 1 μmol con dry film
  • micropiastre a 384 pozzetti da 0.25 μmol con dry film
Le piastre a 96 pozzetti possono essere fornite da ≥2 µmol o ≥0.5 mg con composto in polvere, dry film o soluzioni DMSO congelate. Le piastre a 96 o 384 pozzetti possono essere fornite da 0,1 µmol o 0.01 mg con dry film o soluzioni DMSO congelate. I composti possono essere ordinati in formato fiala da 2 µmo o 0.5 mg, in polvere o come soluzioni DMSO.
Possiamo anche fornire la maggior parte delle principali marche di piastre e fiale e siamo lieti di utilizzare quelli forniti dai clienti su richiesta.
Contatti
Scarica i file biblioteca