Microscopi verticali composti Leica
Approfondisci i dettagli più piccoli, ispeziona e documenta i risultati in modo efficiente con i microscopi composti per Life Science di Leica Microsystems. Ogni soluzione può essere personalizzata con un’illuminazione a LED brillante e fredda, accessori ergonomici, sofisticate telecamere digitali e un software intuitivo per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.
Richiedi una telefonata
Microscopio verticale DM300
Microscopio didattico monoculare, binoculare o trinoculare per Life Science con quattro obiettivi acromatici o a piani acromatici nelle aule Life Science.
Microscopio verticale DM500
Microscopio didattico binoculare o trinoculare per studenti di Life Science con quattro obiettivi 'infinity corrected' o a piano acromatico HI e capacità di fluorescenza.
Microscopio verticale DM750
Microscopio didattico binoculare o trinoculare per Life Science con quattro o cinque obiettivi 'infinity corrected' o a piano acromatico HI e capacità di fluorescenza.
Microscopi verticali a LED DM1000
Il microscopio da laboratorio ergonomico a LED DM1000 è perfetto per applicazioni di laboratorio clinico come istologia, citologia, ematologia e patologia.
Microscopi verticali a LED DM2000
Con il loro design modulare e la fluorescenza ad alte prestazioni, i microscopi a LED DM2000 Leica sono ideali per compiti complessi in patologia, citologia e molto altro.