Ridefinire il microscopio per la ricerca Life Science
Discover Echo è stato realizzato attorno alla visione singolare di ripensare il design tradizionale del microscopio. È stata fatta una certa pressione su ogni aspetto del flusso di lavoro, dell'usabilità e delle prestazioni, per creare un prodotto più moderno e potente.
Oggigiorno, il 71% dei laboratori di ricerca possiede sia microscopi INVERTITI che VERTICALI.
Echo ha sviluppato i primi microscopi ibridi al mondo che possono facilmente convertire tra entrambe le configurazioni. Non c'è nessun altro microscopio sul mercato che possa fornire questo.
Abbiamo anche sostituito gli oculari con display touch ad altissima risoluzione per creare un'esperienza senza precedenti.
Rebel
Veloce, affidabile, di altissima qualità a portata di mano
Un microscopio da lavoro per campo chiaro e coltura tissutale.
Configurazione verticale e invertita
modalità di diagnostica per immagine: BF-PH-POL
ponte nasale intelligenti a 5 posizioni
SCOPRI DI PIÙ
Revolve
Scopri, cattura, condividi e pubblica: il microscopio che non può mancare nel tuo laboratorio
Microscopio potente e di livello avanzato per la ricerca
Configurazione verticale e invertita
modalità di diagnostica per immagine: FL, BF, PH, DF, POL
ponte nasale intelligenti a 6 posizioni
fluorescenza motorizzata a 5 canali
Z-Stack disponibile
automatismo Lite
Revolution
Il microscopio automatico per la ricerca Life Science
Completamente automatico, diagnostica per immagine ad alte prestazioni
Configurazioni verticali e invertite
modalità di diagnostica per immagine: FL, BF, PH, DF, POL
ponte nasale intelligenti a 6 posizioni
fluorescenza motorizzata a 5 canali
Z-Stack disponibile
messa a fuoco automatica
completamente automatico