Supelco® SmartChemicals per migliorare il processo di titolazione
Supelco® SmartTitrants e Supelco® SmartStandards sono gli ultimi sviluppi di Merck nella tecnologia di titolazione. I tag RFID sulle bottiglie dei prodotti chimici vengono scansionati dal titolatore Mettler Toledo e trasferiscono automaticamente i dati al titolatore. Utilizzando Smartchemicals, sperimenterai 4 vantaggi principali:
  1. Trasferimento sicuro dei dati: assicura il completo e corretto trasferimento dei reagenti e dei dati standard al software di titolazione
  2. Facilità d'uso: funzionamento intuitivo e comodo trasferimento dei dati in un solo tocco
  3. Gestione avanzata della qualità: determinazione del titolo, durata, dati di conformità, data di apertura iniziale, data di rilascio
  4. Efficienza migliorata, trasferimento rapido dei dati, tempo di sicurezza: nessuna scrittura manuale e nessun principio a quattro occhi necessari
Tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del metodo, il calcolo dei risultati e la documentazione vengono trasferite senza problemi
  • Nome del prodotto
  • Numero articolo
  • N. lotto
  • Concentrazioni
  • Data di rilascio
  • Periodo di validità: i prodotti chimici scaduti hanno un blocco contro l'uso
  • Data di apertura iniziale
Quando si utilizzano gli standard, vengono trasferite anche le seguenti informazioni aggiuntive:
  • Peso molecolare
  • Nome del fornitore
  • Conformità secondo farmacopee e ISO
  • Incertezza della misurazione
Le soluzioni volumetriche Titripur®, gli standard volumetrici Certipur® e tutti i titolanti e gli standard Aquastar® Karl Fischer della gamma SmartChemical sono integrati con un tag RFID sull'etichetta. Tutti i dati rilevanti del Certificato di analisi sono memorizzati sul tag RFID di SmartChemical. SmartChemicals è compatibile con i seguenti titolatori di Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 e T5. Un lettore SmartChemical deve essere collegato al sistema per renderlo compatibile. Se desideri ricevere assistenza o ulteriori informazioni su questa configurazione, utilizza il seguente modulo.
Maggiori informazioni