Microscopi invertiti composti Leica
I microscopi invertiti Leica ti offrono alte prestazioni per aiutarti a far progredire la tua ricerca.
Il microscopio invertito Leica DMi1 supporta le tue specifiche routine di lavoro nel tuo laboratorio di colture cellulari. Il suo funzionamento è così intuitivo, la sua manipolazione così comoda che puoi concentrarti completamente sul tuo lavoro. Scegli le funzioni di cui hai bisogno e, se necessario, puoi facilmente aggiungere una varietà di accessori che sono importanti per il tuo lavoro. Con un'ottica ad alte prestazioni, un design ergonomico e un'illuminazione LED da 5 W, la Leica DM IL LED è ideale per la coltura cellulare, la micromanipolazione, la documentazione di campioni immunocolorati e gli esami di routine delle cellule vive.
Leica DM IL LED dispone di una serie completa di metodi di contrasto per monitorare il campione nel modo in cui è necessario. Contrasto di fase di alta qualità, eccellente contrasto di modulazione e fluorescenza brillante sono a portata di mano. La robusta stabilità, l'abbondanza di spazio per lavorare con gli strumenti, le lunghe distanze di lavoro per ospitare grandi fiasche di coltura e un'illuminazione stabile senza calore rendono il lavoro al microscopio facile e conveniente.
Per esigenze diagnostiche speciali, questo microscopio è certificato per la diagnostica in vitro (IVD), compresa la fecondazione in vitro (IVF).
DMi1
Giusto per il tuo laboratorio di cellule vive - scelta intelligente per controlli rapidi. Gli elementi ben progettati e controllati permettono di lavorare in tutta comodità.
DM IL LED
Il microscopio invertito Leica DM IL LED di routine è dotato di una serie completa di metodi di contrasto per monitorare il campione nel modo in cui è necessario.
Mateo TL
Un microscopio digitale per le colture cellulari di routine con un’impostazione e un utilizzo intuitivi, che rendono il processo di controllo della crescita delle colture cellulari rapido e semplice per ogni membro del laboratorio.