Microscopia avanzata Leica
Dalla preparazione del campione fino all'imaging di qualità per le tue pubblicazioni
I workflow per la ricerca di Leica Microsystems ti aiutano a risparmiare tempo e a promuovere nuove scoperte. Dai sistemi automatizzati per la preparazione dei campioni alle soluzioni avanzate di imaging, i prodotti Leica ti aiutano a ridurre i costi e a risparmiare tempo nella scoperta di farmaci, nelle colture cellulari e nella ricerca. Porta avanti i tuoi progetti con i prodotti innovativi di Leica Microsystems.
Ulteriori informazioni
Leica Mica, il primo microhub di imaging al mondo
Mica combina l’imaging widefield e confocale in un ambiente di incubazione e protezione del campione. Semplicemente premendo un pulsante, avrai a disposizione tutto ciò che ti serve, in un unico luogo, per potenziare i flussi di lavoro di imaging a fluorescenza e ottenere più rapidamente risultati scientifici importanti.
Leica THUNDER Imager, Organism
Il modello THUNDER Imager Organism consente un'esplorazione 3D rapida e semplice di interi organismi per ricerche di biologia molecolare o dello sviluppo.
Leica THUNDER Imager, Tissue
Il modello THUNDER Imager Tissue consente l’imaging a fluorescenza in tempo reale di sezioni di tessuto 2D tipicamente utilizzate nelle neuroscienze e nella ricerca istologica. Acquisizione di immagini ricche e dettagliate di tessuti spessi, prive di sfocature da "non a fuoco".
Leica THUNDER Imager, 3D Assay
Il THUNDER Imager 3D Assay offre una soluzione per analisi avanzate di coltura cellulare 3D, sia che si vogliano studiare cellule staminali, sferoidi o organoidi.
Spettroscopia di rottura indotta da laser Leica (LIBS)
DM6 M LIBS di Leica offre due sistemi in uno per l'analisi visiva e chimica. È necessario 1 secondo per avere un'impronta chimica senza preparazione del campione. La funzione integrata di spettroscopia laser fornisce la composizione chimica della microstruttura che si vede nell'immagine al microscopio.
Microscopi verticali per materiali Leica DM4 M e DM6 M
Hai necessità di effettuare immagini, misure e analisi di caratteristiche simili su molti campioni e nell'ambito della scienza e dell'analisi dei materiali? Leica DM4 M e Leica DM6 M sono i microscopi industriali che fanno per te, sia che tu sia alle prime armi con la microscopia o che tu sia un professionista.
*Utilizza Leica DM4 M per le ispezioni manuali di routine
*Utilizza Leica DM6 M per l’analisi completamente automatica dei materiali
Puoi richiamare facilmente le impostazioni precedenti del microscopio e riprodurre istantaneamente i parametri di diagnostica per immagine grazie alle esclusive funzioni del software Store and Recall. Per ogni tipo di campione.
L'automazione intelligente con un solo pulsante semplifica il lavoro ripetitivo. Riduci i tempi di formazione, migliora il flusso di lavoro e ottieni sempre risultati di diagnostica per immagine brillanti che non si dimenticano.
Leica Laser Microdissection (LMD)
La microdissezione laser (LMD) consente di isolare singole cellule specifiche o intere aree di tessuto. Grazie a un design laser unico e a un software dinamico, i sistemi Leica LMD consentono agli utenti di isolare facilmente le ROI (regioni di interesse) da intere aree di tessuto fino a singole cellule o persino strutture subcellulari come i cromosomi.
DMi8 - Microscopio invertito modulare per la ricerca a largo campo
Che si tratti di seguire con precisione lo sviluppo di una singola cellula in un piatto, di effettuare uno screening su più saggi, di ottenere la risoluzione di una singola molecola o di individuare i comportamenti di processi complessi, un sistema DMi8 S consente ai ricercatori di vedere di più e più velocemente e di trovare ciò che è nascosto.
*Vedi di più - Aumenta l'area di visualizzazione fino a 10.000x
*Vedi più velocemente - Esperimenti fino a 5 volte più veloci
*Vedi ciò che non si vede - Attivare, asportare e sbiancare in un solo esperimento
Soluzione di imaging multiplex Cell DIVE Leica
Consentire nuove scoperte che migliorano i risultati dei pazienti grazie a una comprensione più approfondita dei microambienti tissutali. Mappatura spaziale di oltre 60 biomarcatori da una sola sezione di tessuto, a livello di singola cellula.