Armadi di sicurezza Asecos
I diversi tipi di armadi di sicurezza
Q-Line: armadi di sicurezza per sostanze infiammabili Gli armadi di sicurezza Q-Line permettono di conservare tutti i prodotti infiammabili. Ad esempio: acetone, diclorometano, cicloesano, etere dietilico, etanolo, esano, xilene, propanolo, ecc. |
UB-Line: armadio sottobanco con raffreddamento UB-S-90K Questi armadi di sicurezza sottobanco permettono di conservare liquidi infiammabili. È possibile posizione gli armadi UB-Line sotto la cappa o la cappa chimica. Disponibile anche con sistema di raffreddamento e di ventilazione filtrata. |
V-LINE: il salvaspazio per il laboratorio e l'industria Questo armadietto di sicurezza offre lo stesso volume di conservazione di un armadietto standard. Gli armadi V-Line sono più comodi grazie ai cassetti in verticale per una facile manipolazione e conservazione del prodotto. |
SL-Line: armadi di sicurezza per acidi e alcali Con gli armadi SL-Line è possibile conservare i prodotti corrosivi: acido nitrico, acido cloridrico, idrossido di sodio, idrossido di potassio, ecc. |
|||
RICHIEDI UN PREVENTIVO |