Bagni a ultrasuoni
Il lavaggio a ultrasuoni è il processo più appropriato per articoli delicati.
Tale tecnica di lavaggio sfrutta gli ultrasuoni (generalmente da 15 a 400 kHz). È possibile ottenere un lavaggio efficace grazie al fenomeno della "cavitazione" durante il quale nella soluzione si genera una "bolla di cavitazione" con pressione interna estremamente elevata (più di 1000 atm).