asecos: il tuo esperto in conservazione e in manipolazione di materiali pericolosi
Conservazione sicura dei materiali pericolosi con asecos
Hai mai pensato agli effetti di un incendio di liquidi infiammabili?
In qualità di produttore leader di armadi di sicurezza conformi alla norma EN 14470-1/2 per la conservazione di sostanze pericolose sul luogo di lavoro, asecos è un esperto in questo campo. Nel nostro test antincendio, illustriamo l'importanza della resistenza al fuoco con l'esempio di tre armadi di sicurezza. Con un armadio di sicurezza di tipo 90 di asecos, si guadagna tempo prezioso per l'evacuazione in caso di incendio.
Le soluzioni di sicurezza innovative e di alta qualità di asecos, made in Germany, non solo garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro, ma sono anche sinonimo di responsabilità e sostenibilità.
Catalogo principale
Lavorare in sicurezza con le sostanze pericolose.
asecos ION-LINE
Armadi agli ioni di litio come soluzione sicura per la conservazione attiva e passiva delle batterie al litio.
Armadi per lo smaltimento dei rifiuti asecos
Armadi sottobanco per la raccolta e lo smaltimento sicuro di sostanze pericolose.
asecos V-LINE
Armadi verticali per la conservazione sicura di sostanze pericolose.
asecos V-CLASSIC-90 MULTIRISK
Armadi verticali innovativi e sostenibili per la conservazione sicura di sostanze pericolose.
Armadi di sicurezza Q-LINE: il tuttofare per la conservazione sicura di materiali pericolosi
Il tuttofare tra gli armadi di sicurezza protetti contro gli incendi. Sono adatti per la conservazione di materiali pericolosi infiammabili nelle aree di lavoro.
UB-LINE: armadi sottobanco come soluzione di smaltimento
Il sistema completo e certificato assicura che i rifiuti di solventi siano smaltiti in modo sicuro e conforme alle normative. L'armadio base di tipo 90 è elettricamente conduttivo e dotato di componenti di alta qualità.
Armadi di sicurezza SL-LINE: per la conservazione di acidi e alcali
Gli armadi per acidi/alcali sono adatti alla conservazione sicura di acidi e alcali aggressivi. Le camere di conservazione separate offrono un'opzione di stoccaggio sicura ed efficiente.
UFA-LINE: ventilazione affidabile con il filtro a ricircolo d'aria asecos
Con il filtro a ricircolo d'aria a spina, i vapori di solventi negli armadi di sicurezza possono essere trattenuti in modo permanente fino alla saturazione del filtro.
Armadio V-LINE MULTIRISK: per la conservazione sicura e salvaspazio di sostanze pericolose
V-LINE MULTIRISK è la soluzione per la conservazione sicura, flessibile ed efficiente di materiali pericolosi. Questo armadio consente di conservare diverse sostanze pericolose senza limiti di spazio.
ION-LINE: ricarica e conservazione sicura delle batterie agli ioni di litio
Gli armadi al litio ION-LINE offrono la giusta protezione per la carica o la conservazione sicura delle batterie al litio. Con tre diversi livelli di sicurezza, troverai l'armadio al litio più adatto a te.