Titolazione con prodotti chimici e soluzioni Merck
La titolazione è un'analisi chimica quantitativa per determinare la concentrazione sconosciuta di qualsiasi sostanza. A seconda della sostanza che si desidera analizzare, è possibile utilizzare diverse reazioni di titolazione. La titolazione a base acida viene utilizzata per alcalimetria o acidimetria. La titolazione redox è utilizzata per bromatometria, cerimetria, cromatometria, cromometria, iodometria, permanganometria, titanometria e ferrometria. La precipitazione viene utilizzata per determinare la concentrazione di nitrato d'argento, chiamata anche argentometria. La titolazione complessometrica è particolarmente interessante per la determinazione di una miscela di diversi ioni metallici in soluzione.
A seconda del tipo di reazione di titolazione, è possibile utilizzare diversi mezzi:
  • Acquosi
  • Non acquosi
  • Titolazione in due fasi
La gamma Merck per titolazione comprende i seguenti prodotti:
  • Titripur® per titolazione volumetrica
  • Aquastar® per titolazione karl Fischer
  • Titriplex® per titolazione complessometrica
  • Concentrati Titrisol®
  • Soluzione di packaging intelligente Titripac®
  • Smartchemicals per l'automazione con gli strumenti Mettler Toledo
  • Reagenti 3S per automazione con strumenti Metrohm
Soluzioni volumetriche Titripur® di Merck
Purezza, qualità e affidabilità eccezionali per analisi di metalli o impurità, biosaggi o determinazione della concentrazione.
Soluzioni volumetriche Titripac® di Merck
L'innovativa soluzione di confezionamento di Merck consente di risparmiare tempo, denaro e proteggere l'ambiente. Vincitore del Green Good Design Award 2016.
Standard volumetrici di Merck
Gli standard volumetrici Certipur® sono materiali di riferimento affidabili e certificati che garantiscono risultati di titolazione accurati.
SmartChemicals Merck per i sistemi Mettler Toledo
Supelco® SmartTitrants e Supelco® SmartStandards sono gli ultimi sviluppi di Merck nella tecnologia di titolazione.
Prodotti chimici Merck 3S per sistemi Metrohm OMNI
3S è una soluzione di confezionamento intelligente protetta da un sigillo di originalità. Esiste un trasferimento automatico di dati tra il cappuccio e il titolatore Metrohm OMNI mediante RFID (identificazione a radiofrequenza).
Indicatori Merck
Un indicatore acido-alcalino o indicatore di pH è un agente colorante che cambia colore per essere visualizzato