Rischio chimico
I laboratori sicuri fanno affidamento sulla protezione delle mani, efficiente e sicura, offerta dai prodotti Ansell
Quando si lavora con un'ampia gamma di sostanze chimiche, i ricercatori hanno bisogno di sapere che le loro mani sono al sicuro da ustioni, irritazioni e altri effetti avversi per la salute causati dall'esposizione a sostanze chimiche. Gli schizzi di prodotti chimici sono il rischio o l'incidente che può verificarsi più comunemente in un laboratorio, causando delle lesioni al lavoratore e una perdita nella produttività. La vasta gamma di guanti monouso Ansell fornisce una protezione per le mani mirata contro un'ampia varietà di sostanze chimiche pericolose, per un elevato grado di fiducia in un ambiente di lavoro più sicuro.
Scarica la Brochure Ansell 
Guanti monouso Ansell
Prodotto Ansell
Descrizioni e vantaggi
Microflex 73-847
Ideale per la manipolazione di vetreria bagnata, questi guanti in neoprene forniscono una presa eccellente sia asciutta che bagnata. Ergonomia certificata, riduce l'affaticamento delle mani e il rischio di sviluppo di disturbi muscoloscheletrici.
Microflex 93-260
I guanti più sottili, resistenti ai prodotti chimici e monouso. Particolarmente adatti per i ricercatori che devono affrontare un elevato rischio di esposizione a sostanze chimiche nocive, ma che hanno bisogno della sensibilità tattile e della libertà di movimento dei guanti per rischio chimico.
Microflex 93-856
Questi guanti resistenti, di colore arancione per la massima visibilità, forniscono un'ampia resistenza ai solventi con un polsino alto per una maggiore protezione dell'avambraccio.
Microflex 93-853
Resistente protezione da schizzi di sostanze chimiche, con polsino alto per gli ambienti più esigenti.
Microflex 93-852
Il colore distintivo fornisce uno sfondo a contrasto per l'identificazione di materiali leggermente colorati.  
Il materiale non-schiumoso fornisce un grip eccezionale, anche in ambienti umidi. 
Microflex 93-850
Guanti in nitrile monouso con AQL 0,4 – lo standard più elevato per qualità della barriera e riproducibilità. La barriera di nuova generazione riduce il rischio di esposizione dannose e di strappi.
Documentazione tecnica
Tabella di permeazione chimica dei guanti testati in base alle sostanze chimiche di laboratorio più comuni
Esposizione a sostanze chimiche nei laboratori - Scheda tecnica
Selezione intelligente di prodotti per la protezione delle mani nei laboratori - Libro bianco
Video
Microflex 73-847
Guanti monouso in neoprene con tecnologia ERGOFORM
Microflex 93-260
Guanto monouso resistenti
Microflex 93-856
Guanti in nitrile monouso altamente visibili
Desiderate visionare altri video?
Andate su Youtube!
Richiesta di campionatura